Merck
488836
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(C2D5)2NH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Postać
solid
mp
227-230 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
Klucz InChI
HDITUCONWLWUJR-MFMGRUKYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)