Merck
487600
Sigma-Aldrich
2-Butanone-4,4,4-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 ethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352138
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC(C)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)