Merck
485284
Sigma-Aldrich
Acetyl -2-13C bromide
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3COBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
tw
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
1.677 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]C(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
Klucz InChI
FXXACINHVKSMDR-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)