Merck
480460
Sigma-Aldrich
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
Synonim(y):
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2C=CDCOCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
Klucz InChI
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)