Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
104 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)