Merck
460176
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn ~860
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468
bp
>260 °C (lit.)
liczba kwasowa
4 KOH/g
wartość hydroksylowa
62 mg KOH/g
liczba jodowa
28
rozpuszczalność
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Zastosowanie
Plasticizer, surfactant.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Alexander Mietke et al.
Biophysical journal, 109(10), 2023-2036 (2015-11-21)
Cell stiffness is a sensitive indicator of physiological and pathological changes in cells, with many potential applications in biology and medicine. A new method, real-time deformability cytometry, probes cell stiffness at high throughput by exposing cells to a shear flow