Merck
452890
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Synonim(y):
Vertellus, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
caplets (18 × 10 × 8 mm)
zawiera
≤100 ppm MgCO3 as anticaking agent
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium borohydride is a mild reducing agent commonly used for the reduction of aldehydes and ketones to their corresponding alcohols. It is also a promising candidate as a hydrogen carrier and storage media for polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells. NaBH4 caplets can be used for the synthesis of Ti3+-doped titanium dioxide powders from TiO2 powders.
Informacje prawne
Vertellus product
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium borohydride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis., 1-13 (2014)
Hydrogen production by hydrolysis of sodium borohydride for PEM fuel cells feeding
International Workshop, Advances in Fuel Cells and the Hydrogen Economy (2008)
Controllable synthesis and tunable photocatalytic properties of Ti3+-doped TiO2
Ren, Ren and Wen, Zhenhai and Cui, Shumao and Hou, Yang and Guo, Xiaoru and Chen, Junhong
Scientific Reports, 5, 10714-10714 (2015)
Evaluation of Acid Accelerators for an Off-Grid PEM Fuel Cell Power Station Utilizing Solid Sodium Borohydride for Hydrogen Storage
Hsu L, et al.
ECS Transactions, 75(14), 515-520 (2016)
Forty years of hydride reductions.
Brown H C and Krishnamurthy S
Tetrahedron, 35(5), 567-607 (1979)