Merck
452246
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
97%
Synonim(y):
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3Si(CH2)6SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.05
Beilstein:
1768655
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
281 °C (lit.)
gęstość
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl6Si2/c7-13(8,9)5-3-1-2-4-6-14(10,11)12/h1-6H2
Klucz InChI
ICJGKYTXBRDUMV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,6-Bis(trichlorosilyl)hexane is a silane based cross-linking agent that can be used in the synthesis of polymeric blended films. These films are majorly utilized as dielectrics for applications in organic electronic based devices such as organic field effect transistors (OFETs) and organic thin film transistors (OTFTs).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultra-thin polymer gate dielectrics for top-gate polymer field-effect transistors
Noh Y and Sirringhaus H
Organic Electronics, 10(1), 174-180 (2009)
High-performance transparent inorganic-organic hybrid thin-film n-type transistors
Wang L, et al.
Testing, 5(11), 893-893 (2006)
High-capacitance organic nanodielectrics: Effective medium models of their response
DiBenedetto SA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 110(45), 22394-22399 (2006)
Printable cross-linked polymer blend dielectrics. Design strategies, synthesis, microstructures, and electrical properties, with organic field-effect transistors as testbeds
Kim C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(21), 6867-6878 (2008)