Key Documents
452130
Poly(methyl methacrylate), isotactic
>80% isotactic
Synonim(y):
Isotactic PMMA, Isotactic methyl methacrylate polymer, Isotactic poly(methyl methacrylate)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C12H18N3O8PS/c1-4-21-24(18,22-5-2)23-11(17)10(8-7-25-12(13)14-8)15-20-6-9(16)19-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,13,14)/b15-10-
Klucz InChI
DOXUHDDTLHKPOE-GDNBJRDFSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.