Merck
451762
Sigma-Aldrich
Adipic acid-d10
98 atom % D
Synonim(y):
Deuterated adipic acid, Hexanedioic acid-d10
About This Item
Wzór liniowy:
DO2C(CD2)4CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
Klucz InChI
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)