Merck
444790
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid)
powder, methacrylic acid 23
Synonim(y):
Ethyl acrylate-methacrylic acid-tert -butyl acrylate copolymer
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH[CO2C(CH3)3]3]x[CH2CH(CO2C2H5)]y[CH2C(CH3)(CO2H)]Z
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
K-value 34 - 40 DIN 53 726
Postać
powder
proporcje
methacrylic acid 23
liczba kwasowa
140‑160 mg KOH/g
temp. przejścia
Tg 75 °C
rozpuszczalność
water and ethanol: soluble in salt form
gęstość
0.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C=C\C(O)=O.CCOC(=O)C=C.CC(C)(C)OC(=O)C=C
Opis ogólny
Film forming thermoplastic.
Poly(tert-butyl acrylate-co-ethyl acrylate-co-methacrylic acid) (PTBEM) is an amphiphilic block copolymer.
Zastosowanie
Hair care products.
PTBEM can be used to prepare a site specific polymeric drug delivery system for prednisone, a steroidal anti-inflammatory drug.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
pH-Responsive composite based on prednisone-block copolymer micelle intercalated inorganic layered matrix: Structure and in vitro drug release.
Li Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 151(1-3), 359-366 (2009)