Kluczowe dokumenty
434507
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mn ~5,400, average Mw ~9,500 by GPC, 30 wt. % in H2O
Synonim(y):
Poly(methacrylic acid) sodium salt, Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,400
average Mw ~9,500 by GPC
stężenie
30 wt. % in H2O
pH
8-9
lepkość
110-375 cP(25 °C, Brookfield)(lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?