Kluczowe dokumenty
674044
Poly(methacrylic acid, sodium salt) solution
average Mw 4,000-6,000, 40 wt. % in H2O
Synonim(y):
Sodium polymethacrylate, Sodium polymethacrylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2Na)]n
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
average Mw 4,000-6,000
Poziom jakości
stężenie
40 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430
gęstość
1.251 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?