Merck
427497
Sigma-Aldrich
Iodoethane-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Ethyl-2-13C Iodide
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5135 (lit.)
tw
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
gęstość
1.962 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH3]CI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
Klucz InChI
HVTICUPFWKNHNG-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.00 °C - closed cup