Merck
425389
Sigma-Aldrich
1-Naphthol-d8
97 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D8O
Masa cząsteczkowa:
152.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C1=C(O[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD
Klucz InChI
KJCVRFUGPWSIIH-GZORGGLCSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Pakowane w zakręcane butelki
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)