Kluczowe dokumenty
419044
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~70,000
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~70,000
zakres etykietowania
12-15 wt. % Acetyl
35-39 wt. % Butyryl
1.2-2.2 wt. % Hydroxyl
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
gęstość
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
Klucz InChI
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?