Merck
418412
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 90,000-120,000, powder
Synonim(y):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
powder
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw 90,000-120,000
skład
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
lepkość
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
temp. przejścia
Tg 72-78 °C
rozpuszczalność
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
gęstość
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
Klucz InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Cechy i korzyści
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)