Merck
41382
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0%
zanieczyszczenia
≤1.0% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578
ciąg SMILES
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Do przygotowania można użyć bromku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego:
  • Słabego żelu chitynowego.
  • Złożonych żeli chityna/celuloza.
  • Ciecze jonowe na bazie metyloimidazolu z różnymi anionami jako elektrolity w superkondensatorach opartych na nanopłytkach grafenowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of chitin/cellulose composite gels and films with ionic liquids
Takegawa A, et al.
Carbohydrate Polymers, 79(1), 85-90 (2010)
1-Allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids employed as suitable electrolytes for high energy density supercapacitors based on graphene nanosheets electrodes
Zarrougui R, et al.
Journal of Molecular Liquids, 249, 795-804 (2018)
Zhi Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(18), 6198-6204 (2019-04-13)
A series of hypergolic ionic liquids (HILs) based on the cyano (1H-1,2,3-triazole-1-yl) dihydroborate anion were synthesized by introducing the {BH2-CN} moiety into the 1,2,3-triazole anion. This introduction allowed us to improve the self-ignition property and decrease the viscosity of ionic