Kluczowe dokumenty
412333
Sigma-Aldrich
Soybean oil, epoxidized acrylate
Synonim(y):
ESOA
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Opis ogólny
Epoksydowany akrylan oleju sojowego (ESOA) może być syntetyzowany poprzez reakcję kwasu akrylowego z epoksydowanym olejem sojowym.
Zastosowanie
  • Inteligentne rusztowania biomedyczne: Zastosowanie w druku 4D inteligentnych rusztowań biomedycznych przy użyciu nowego epoksydowanego akrylanu oleju sojowego, demonstrujące zdolność materiału do adaptacji i funkcji w technologiach implantów medycznych (Miao, Zhu, Castro, Nowicki, Zhou, Cui, 2016).
  • Żywice zawierające fosfor utwardzane promieniami UV: Synteza utwardzalnych promieniami UV żywic zawierających fosfor na bazie akrylowanego epoksydowanego oleju sojowego w celu zwiększenia odporności ogniowej i trwałości otrzymanych polimerów (Hu, Jia, Shang, Zhang, Feng, Liu, 2019).
  • Nawóz o spowolnionym uwalnianiu: Opracowanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu poprzez powlekanie mocznika akrylowym epoksydowanym olejem sojowym w celu poprawy efektywności wykorzystania składników odżywczych i zmniejszenia wpływu na środowisko (Jiang, Duan, Ma, Song, Xie, Liu, 2024).
  • Wysokowydajne żywice epoksydowe: Stworzenie wysokowydajnych, biopochodnych żywic epoksydowo-akrylowych z oleju sojowego do stosowania w powłokach utwardzanych promieniami UV, stanowiących zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnych żywic pochodzenia petrochemicznego (Wu, Hu, Tang, Zhang, Wang, 2018).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis, characterization, and kinetics study of thermal decomposition of epoxidized soybean oil acrylate.
Behera D and Banthia AK
Journal of Applied Polymer Science, 109(4, 2583-2590 (2008)