400424
6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid sodium salt hydrate
technical grade
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na.H2O/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;;/h1-6,11H,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
QHVRFNCHOMKXQP-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- As precursors during the agar-plate screening test.
- Preparation of methoxy-substituted naphthalenesulfonyl chloride.
- Synthesis of FD&C Red No. 40, a synthetic water-soluble color that is permitted for coloring foods, drugs and cosmetics in the U.S.A.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3