Merck
398500
Sigma-Aldrich
Iridium(IV) oxide hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
IrO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.22 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
skład
Degree of hydration, 2-3
ciąg SMILES
O.O=[Ir]=O
InChI
1S/Ir.H2O.2O/h;1H2;;
Klucz InChI
YEPXCFHWKVNVAX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)