Merck
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]pyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
solid
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
377 nm
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2