Kluczowe dokumenty
389919
3,3′-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
99%
Synonim(y):
DTTC perchlorate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
184 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
760 nm
ciąg SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.ClHO4/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;2-1(3,4)5/h5-19H,3-4H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Klucz InChI
PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.