Kluczowe dokumenty
389153
β-Cyclodextrin, sulfated sodium salt
extent of labeling: 12-15 mol per mol β-CD
Synonim(y):
β-Cyclodextrin, hydrogen sulfate sodium salt, Sodium salt of sulfated cycloheptaamylose
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. samozapłonu
770 °F
zakres etykietowania
12-15 mol per mol β-CD
InChI
1S/C42H70O56S7/c43-15-22(50)36-85-8(1-78-99(57,58)59)29(15)92-37-23(51)16(44)31(10(86-37)3-80-101(63,64)65)94-39-25(53)18(46)33(12(88-39)5-82-103(69,70)71)96-41-27(55)20(48)35(14(90-41)7-84-105(75,76)77)98-42-28(56)21(49)34(13(91-42)6-83-104(72,73)74)97-40-26(54)19(47)32(11(89-40)4-81-102(66,67)68)95-38-24(52)17(45)30(93-36)9(87-38)2-79-100(60,61)62/h8-56H,1-7H2,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77)/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
Klucz InChI
JFDDAIKYFLAHSD-FOUAGVGXSA-N
Zastosowanie
Investigations into the effect on fluorescence of aminonaphthalimide dyes
Reactant or reagent for:
- Complexation of Ru(II) trisdiimine complexes
- Stereoselective sodium borohydride reduction of cyclohexanone derivatives
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?