Merck
389137
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
extent of labeling: ~0.7 mol per mol cellulose
Synonim(y):
2-HE-β-CD, 2-hydroksyetylo-β-CD, HP-β-CD
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
zakres etykietowania
~0.7 mol per mol cellulose
mp
260 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C7OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C6OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C5OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C4OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C3OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C2OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C
InChI
1S/C84H154O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(2
Klucz InChI
TUOVZYHNLDIIMD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(2-hydroksyetylo)-β-cyklodekstryna jest chemicznie modyfikowaną, hydroksyalkilowaną pochodną cyklodekstryny, która znajduje potencjalne zastosowanie głównie w kosmetyce.
Zastosowanie
(2-hydroksyetylo)-β-cyklodekstryna może być stosowana jako selektor chiralny do rozdzielania pochodnych katynonu, kwasu mlekowego i enancjomerów oksybutyniny za pomocą elektroforezy kapilarnej (CE) i technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)