Kluczowe dokumenty
388920
Sorbitan monopalmitate
Synonim(y):
Span® 40
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
46-47 °C (lit.)
HLB
6
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(25)27-17-19(24)22-21(26)18(23)16-28-22/h18-19,21-24,26H,2-17H2,1H3/t18-,19?,21+,22+/m0/s1
Klucz InChI
IYFATESGLOUGBX-NDUCAMMLSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?