Merck
381292
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
powder, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony trifluoride, Trifluorostibine
About This Item
Wzór liniowy:
SbF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
zanieczyszczenia
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
235 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.38 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Sb](F)F
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Struktura i właściwości molekularnego kompleksu fluorku antymonu(III) z γ-glicyną: Artykuł szczegółowo opisuje typ strukturalny i właściwości kompleksu fluorku antymonu(III) z γ-glicyną, przyczyniając się do zrozumienia zachowania kompleksowania w tych układach (Voit et al., 2019).
  • Struktura krystaliczna i ruchliwość jonów w kompleksie fluorku antymonu(III) z glicyną: W pracy zbadano syntezę i ruchliwość jonów w kompleksie fluorku antymonu(III) z glicyną, wnosząc wkład w dziedzinę chemii koordynacyjnej (Makarenko et al., 2018).
Inne uwagi
Contains lead
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)