Kluczowe dokumenty
368954
3-Hydroxyisoquinoline
99%
Synonim(y):
3-Isoquinolinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
192-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10-9/h1-6H,(H,10,11)
Klucz InChI
GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dwa mechanizmy przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym 3-hydroksyizochinoliny (3HIQ) w cykloheksanie i kwasie octowym zostały zbadane za pomocą teorii funkcjonału gęstości zależnej od czasu (TDDFT). Zbadano spektralne i fotofizyczne właściwości 3-HIQ w różnych rozpuszczalnikach protic/aprotic. Opisano fototautomeryzację 3-HIQ. Zbadano tautomeryzm okso-hydroksy i fototautomeryzm 3-HIQ przy użyciu techniki izolacji matrycowej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Neeraj Kumar Joshi et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 13(6), 929-938 (2014-04-15)
In the present work we report the spectral and photophysical properties of 3-hydroxyisoquinoline in various protic/aprotic solvents. Our steady state and time resolved fluorescence data indicates that in the monomer form of 3HIQ phototautomerization can take place in the excited
Jiajia Guo et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(4), 1179-1186 (2014-11-28)
An efficient and enantioselective strategy to synthesize benzoindolizidines from α,β-unsaturated amino ketones via domino intramolecular aza-Michael addition/alkylation was developed. These reactions were enabled by cinchona alkaloid-derived quaternary ammonium salts as the phase-transfer catalyst. A variety of benzoindolizidines were prepared in
Jinfeng Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(2), 1142-1150 (2014-11-25)
Two excited state proton transfer mechanisms of 3-hydroxyisoquinoline (3HIQ) in cyclohexane and acetic acid (ACID) were investigated based on the time-dependent density functional theory (TDDFT), suggesting a different double-proton transfer mechanism from the one proposed previously (J. Phys. Chem. B
Anna Gerega et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(23), 4934-4943 (2007-05-22)
Oxo-hydroxy tautomerism and phototautomerism of 2-quinolinone, 1-isoquinolinone, 3-hydroxyisoquinoline, 2-quinoxalinone, and 4-quinazolinone were studied using the matrix-isolation technique. These compounds contain a benzene ring fused with a heterocyclic ring of 2-pyridinone, 2-pyrazinone, or 4-pyrimidinone. It turned out that direct attachment of