Key Documents
367559
(S)-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid
99%
Synonim(y):
D-(+)-1-Aminoethylphosphonic acid, D-Ala(P)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +4.8°, c = 5 in H2O
mp
290 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
UIQSKEDQPSEGAU-REOHCLBHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)