Merck
363855
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6F4CO2H · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.08 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
104-107 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
Klucz InChI
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Wodzian kwasu 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroksybenzoesowego może być użyty do przygotowania nowego liganda, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-oksybenzoesanu metylu (C8H3F4O3), łączącego grupę odbierającą elektrony (C6F4) w celu dostrojenia reaktywności z grupą kotwiczącą (CO2Me) do immobilizacji na nośnikach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Latent ruthenium initiators containing fluoro aryloxide ligands.
Yu Z, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(8), 1591-1599 (2011)