Kluczowe dokumenty
359807
Z-Phe-OH
99%
Synonim(y):
N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, Z-L-Phenylalanine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +5°, c = 5 in acetic acid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
Klucz InChI
RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?