Merck
357650
Sigma-Aldrich
4-Chlorodiphenyl ether
99%
Synonim(y):
4-Chlorophenyl phenyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4OC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
bp
161-162 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenoxy
ciąg SMILES
Clc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Klucz InChI
PGPNJCAMHOJTEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter 4-chlorodifenylowy jest halogenowanym eterem difenylowym. Jest zanieczyszczeniem estrogennym i badano jego wpływ na wzrost implantów endometrium. Opisano dehalogenację eteru 4-chlorodifenylu w temperaturze 375°C nad CaO/Ca(OH)2.
Zastosowanie
Eter 4-chlorodifenylu może być stosowany do przygotowania eteru 4′-chloro-2,2′,3,3′,4,5,5′,6,6′-nonabromodifenylu (Cl-BDE-208), wzorca wewnętrznego stosowanego w analizie silnie bromowanych eterów difenylowych.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang C and Pittman JR CU
Hazardous Waste and Hazardous Materials, 13(4), 445-464 (1996)
Y C Chui et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(1), 44-50 (1987-01-01)
The metabolic disposition of 14C-labeled 4-chlorodiphenyl ether ([14C]4-CDE) was examined in rats following iv administration of a single dose (850 nmol/kg). [14C]4-CDE decayed rapidly from the blood since no unchanged [14C]4-CDE was detected in the blood beyond 2 hr after
W G Foster et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 75(10-11), 1188-1196 (1998-02-12)
Surgically induced endometriosis in the mouse has been described as a model to investigate the effect of environmental pollutants on the growth of endometriotic implants. The objectives of this study were to evaluate a modified surgical procedure to induce endometriosis
J Z Yang et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 11(1), 69-75 (1997-01-01)
The objectives of this study were to evaluate the effects of repeated injection of 4-chlorodiphenyl ether (4-CDE) on the survival and growth of endometriotic implants. Endometriosis was surgically induced in adult female B6C3F1 mice (n = 25) after ovariectomy. Seven
Anna Christiansson et al.
Chemosphere, 63(4), 562-569 (2005-11-22)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) have been used extensively as brominated flame retardants (BFRs) in textiles, upholstery and electronics. They are ubiquitous contaminants in wildlife and humans. A low concentration of nonabrominated diphenyl ethers (nonaBDEs) is present in commercial DecaBDE and