Merck
349666
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyryl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(C6H5)COCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
182.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
122-125 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
phenyl
ciąg SMILES
CCC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
QGXMHCMPIAYMGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oceniono kinetyczną rozdzielczość racemicznego chlorku 2-fenylobutyrylu przez sterycznie utrudnione chiralne alkohole drugorzędowe. Chlorek 2-fenylobutyrylu reaguje z chlorkiem 4-metoksybenzoilu katalizowanym przez PdBr(Ph)(PPh3)2 dając 1-(4-metoksyfenylo)-2-fenylo-2-buten-1-on.
Zastosowanie
Chlorek(R)-(-)-2-fenylobutyrylu może być stosowany jako chiralny odczynnik do oznaczania dopaminy i pochodnych dopaminy salsolinolu i norsalsolinolu w ludzkim mózgu metodą GC-MS. Chiralny chlorek(S)-(+)-2-fenylobutyrylu może być stosowany jako odczynnik derywatyzujący dla grup hydroksylowych podczas oznaczania metodą GC-MS enancjomerów 1,2-propanodiolu, 1,3-butanodiolu, 1,3-pentanodiolu i odpowiadających im hydroksykwasów w płynach biologicznych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)