Merck
349240
Sigma-Aldrich
Gold
foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
grubość
0.25 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Złoto jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych do monitorowania strumienia neutronów, głównie dlatego, że posiada duży przekrój termiczny na wychwyt neutronów(197Au(η, η) 198Au. Okres połowicznego rozpadu złota wynosi 2,7 dnia. Raporty pokazują, że tempo rozpuszczania Au jest bardzo szybkie w lutowiu SnPb.
Zastosowanie
Monitory strumienia neutronów oparte na złocie mogą wykorzystywać złote folie. Folie Au mogą być wykorzystywane do tworzenia systemu AuSn/Au dla chipów optoelektronicznych. Zmodyfikowana złota elektroda foliowa może być wykorzystana do badania heterogenicznych właściwości przenoszenia elektronów przez biologiczne białka przenoszące elektrony.3 Elektrodepozytowany polikrystaliczny stop palladu i niklu na złotych foliach może być badany pod kątem zwiększonego zachowania katalitycznego stopu.
Ilość
3 g = 25 × 25 mm; 12 g = 50 × 50 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Study of wetting reaction between eutectic AuSn and Au foil.
Lai YT and Liu CY
Journal of Electronic Materials, 35, 28-34 (2006)
Performance and comparison of gold-based neutron flux monitors.
Steinhauser G, et al.
Gold Bulletin, 45, 17-22 (2012)
A kinetic study of oxygen reduction reaction on palladium-nickel alloy surfaces.
Li B, et al.
Electrochemical Society Transactions, 6(25), 139-144 (2008)
Yoon-Chae Nah
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3470-3473 (2013-07-19)
Au nanoparticles and poly(3-hexylthiophene) (P3HT) composite films were prepared by electrodeposition of Au nanoparticles using pulse-current electrodeposition followed by the spin coating of P3HT and their enhanced electrochromic coloration was investigated. A relatively uniformed Au nanoparticle was obtained by the
Young Min Bae et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1060-1064 (2013-07-19)
We report on the enhancement of sensitivity of SPR biosensor by modifying the metal surface. A mixture layer, in which gold and dielectric medium coexist, was simply prepared by increasing the roughness of gold surface deposited onto a glass substrate
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.