Kluczowe dokumenty
326496
Gold
foil, thickness 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
grubość
0.127 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Złoto (Au) to żółty metal szlachetny znany z połyskującego wyglądu i wyjątkowej odporności na korozję. Nasze złoto o wysokiej czystości jest dostępne w postaci folii o grubości 0,127 mm i czystości 99,999% w przeliczeniu na metale śladowe. Złota folia jest szeroko stosowana w przemyśle elektronicznym ze względu na doskonałą przewodność elektryczną, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w złączach, płytkach drukowanych i innych elementach elektronicznych. W dziedzinie optyki złota folia jest stosowana w powłokach i filtrach, wykorzystując swoje unikalne właściwości odblaskowe do zastosowań w urządzeniach optycznych i czujnikach.
Zastosowanie
Złota folia może być wykorzystana do produkcji nanoporowatych siłowników polimerowych na bazie węgla. Siłowniki zmodyfikowane złotą folią wykazują wysoką odpowiedź częstotliwościową i niskie napięcie robocze.
Złote folie pokryte TiO2 mogą być wykorzystane do zwiększenia elektrokatalitycznego utleniania glukozy.
Złota folia może być stosowana jako elektroda odniesienia do elektroredukcji dwutlenku węgla.
Złote folie pokryte TiO2 mogą być wykorzystane do zwiększenia elektrokatalitycznego utleniania glukozy.
Złota folia może być stosowana jako elektroda odniesienia do elektroredukcji dwutlenku węgla.
Ilość
1.5 g = 25 × 25 mm; 6 g = 50 × 50 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Tianxun Gong et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 985-991 (2013-07-19)
In this paper, we proposed the use of gold nanoparticles as plasmon scattering probes for dark-field multiplex imaging of live cancer cells. By carefully engineering the surfaces, aqueous dispersions of anti-EGFR antibody-conjugated gold nanospheres and gold nanorods are prepared. We
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed
Young Min Bae et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1060-1064 (2013-07-19)
We report on the enhancement of sensitivity of SPR biosensor by modifying the metal surface. A mixture layer, in which gold and dielectric medium coexist, was simply prepared by increasing the roughness of gold surface deposited onto a glass substrate
Zhengxia Liu et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(6), 1017-1028 (2013-07-19)
Ischemic stroke is a leading cause of death and disability, and the treatment options are limited. Recent studies demonstrated that the promising applications of gold nanoparticles (Au-NPs) as intrinsic therapeutics; however, little is known about the effect of Au-NPs on
Young Joo Choi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4437-4445 (2013-07-19)
Gold nanorods (Au NRs) that absorb near-infrared (NIR) light have great potential in the field of nanomedicine. Photothermal therapy (PTT), a very attractive cancer therapy in nanomedicine, combines nanomaterials and light. The aim of this study was to elucidate the
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
326496-1.5G | 4061833596586 |
326496-6G | 4061826716250 |