Merck
345237
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II)
98%
Synonim(y):
PdCl2(dppe)
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
575.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
core: palladium
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Pd/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leila Tabrizi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(41), 14164-14173 (2017-10-07)
New multinuclear gold(iii), palladium(ii) pincer complexes containing bis(diphenylphosphino) ferrocene/non-ferrocene ligands of formula [(L)Au(μ