Merck
344923
Sigma-Aldrich
Butyltin chloride dihydroxide
96%
Synonim(y):
Butylchlorodihydroxystannane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3Sn(OH)2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
150 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)