Merck
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
Synonim(y):
1,4-Dichlorodurene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
solid
ciąg SMILES
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
Klucz InChI
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)