Kluczowe dokumenty
333360
Boron
crystalline, −60 mesh, 99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
99% trace metals basis
Formularz
crystalline
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
zanieczyszczenia
<0.5% carbon
wielkość cząstki
−60 mesh
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.