Kluczowe dokumenty
326216
Silver pentafluoropropionate
98%
Synonim(y):
Pentafluoropropionic acid silver salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
242-244 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis