Merck
325988
Sigma-Aldrich
Thulium(III) carbonate hydrate
99.99%
Synonim(y):
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Tm2(CO3)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
517.90 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.99%
przydatność reakcji
core: thulium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Reagent for thermal decomposition
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)