Merck
316717
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)