Merck
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Wzór liniowy:
(DOCH2)2CHOD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
temp. samozapłonu
698 °F
skład
D2O and H2O, ≤1.5%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4676 (lit.)
tw
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.302 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)