Merck
305626
Sigma-Aldrich
Hexylphosphonic dichloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5P(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
114-121 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine oxide
ciąg SMILES
CCCCCCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
GZXBQDURAKBNAZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hexylphosphonic dichloride was used in preparation of:
  • hexylphosphonic acid via reaction with water
  • phosphonate esters
  • methyl 4-methylumbelliferyl hexylphosphonate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Active-site titration analysis of surface influences on immobilized< i> Candida antarctica</i> lipase B activity.
Laszlo JA, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 69(1), 60-65 (2011)
Mechanisms of the shape evolution of CdSe nanocrystals.
Peng ZA and Peng X.
Journal of the American Chemical Society, 123(7), 1389-1395 (2001)
Alessandra Mezzetti et al.
Chemistry & biology, 12(4), 427-437 (2005-04-27)
Synthetic chemists often exploit the high enantioselectivity of lipases to prepare pure enantiomers of primary alcohols, but the molecular basis for this enantioselectivity is unknown. The crystal structures of two phosphonate transition-state analogs bound to Burkholderia cepacia lipase reveal this