Kluczowe dokumenty
296678
(S)-(−)-1,2,4-Butanetriol
98%
Synonim(y):
(2S)-(-)-Butane-1,2,4-triol, (S)-(-)-1,2,4-trihydroksybutan
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]19/D −28±2, c = 1 in methanol
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
bp
150 °C/0.04 mmHg (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Może być również stosowany do przygotowania następujących organicznych bloków budulcowych:
- (+)-3,4-epoxy-1-butanol
- (2S,4S)-4-(hydroksymetylo)-2-ferrocenylo-1,3-dioksan
- (S)-1,2,4-triacetoksybutan przez acetylowanie bezwodnikiem octowym
- (S)-1,2,4-tris-(3,5-dinitrobenzoilo-1oksy)butan przez estryfikację chlorkiem 3,5-dinitrobenzoilu
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?