Kluczowe dokumenty
293490
2-Benzylimidazoline
99%
Synonim(y):
2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, Benzidazol, NSC 35110, Phenylmethylimidazoline, Tolazoline
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
mp
66-69 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
water: freely soluble
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
Klucz InChI
JIVZKJJQOZQXQB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?