287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanine
≥98%
Synonim(y):
2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3