Merck
285315
Sigma-Aldrich
Cetylpyridinium bromide hydrate
98%
Synonim(y):
1-Hexadecylpyridinium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38BrN · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.44 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
67-71 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 5%, hazy (Pale beige)
ciąg SMILES
[Br-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
HVWZDJSNXREVCK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cetylpyridinium bromide hydrate was used in the modification of the zeolite.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youngbo Choi et al.
Nanotechnology, 31(33), 335103-335103 (2020-05-06)
The design of smart and functional nanocarriers for drug delivery systems that use a variety of organic and inorganic materials has led to the development of nanomedicines with improved therapeutic efficiency and reduced side effects. In this study, a pH-
Cabrera-Lafaurie WA, et al.
Journal of Environmental Engineering (New York, N.Y.), 2(2), 899-906 (2014)