Merck
282456
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Bromopropanoic-1-13C acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(Br)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4749 (lit.)
tw
203 °C (lit.)
gęstość
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(Br)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/i3+1
Klucz InChI
MONMFXREYOKQTI-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)