Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
99-103 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 15 part
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.567 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?